製品名
ゼラチン from cold water fish skin, solid
由来生物
fish skin
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
solid
分子量
60 kDa
包装
pkg of 100 g
pkg of 500 g
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
表面被覆率
100—200 μg/cm2
不純物
≤2% Residue on ignition (Ash)
≤20 ppm Heavy metals
溶解性
acetic acid: soluble
glycerol: soluble
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
G7041-BULK:
G7041-VAR:
G7041-500G:
G7041-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Attachment Factors for 3-Dimensional Cell Culture
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.