Merck
G7765
Sigma-Aldrich
ゼラチン from cold water fish skin
40-50% in H2O
別名:
ゼラチン, テレオステアンゼラチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
fish skin
品質水準
形状
liquid
分子量
~60 kDa
含みます
0.15% propyl p-hydroxybenzoate as preservative
0.2% methyl p-hydroxybenzoate as preservative
濃度
40-50% in H2O
テクニック
ELISA: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ゼラチンは、コラーゲン中に存在する平均分子量が大きい水溶性タンパク質の不均一な混合物です。このタンパク質は、皮膚、腱、靭帯、骨などを水中で煮沸して抽出します。
ゼラチンはコラーゲン由来であり、組織の細胞外マトリックス(ECM)中で最も豊富なタンパク質です。本化合物は、生物活性を有する材料です。ゼラチンは、マトリックスメタロプロテイナーゼ(MMP)感受性タンパク質配列で構成されています。
アプリケーション
冷水魚皮膚由来ゼラチンは、ラット脳切片の免疫標識における培養培地(IM)、さまざまな細胞のウェスタンブロッティングにおけるリンスバッファーの成分、HeLa細胞の免疫蛍光染色におけるブロッキング剤として使用されています。
免疫化学でブロッキング剤として用いられています。
生物化学的/生理学的作用
ゼラチンは化学的または酵素的に架橋され、3次元(3D)ヒドロゲルを形成します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
G7765-EW:
G7765-VAR:
G7765-1L-PW:
G7765-BULK:
G7765-1L:
G7765-250ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and characterization of photocrosslinkable hydrogels from bovine skin gelatin
Suvarnapathaki S, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 9(23), 13016-13025 (2019)
Soybean protein concentrate as a protein source for turbot Scophthalmus maximus L
O.J. Day and H.G. Plascencia GonzAlez
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 4, 221-228 (2000)
Heterogeneous expression of poliovirus receptor-related proteins in human cells and tissues.
Freistadt M S, et al.
Molecular and Cellular Biology, 10(11), 5700-5706 (1990)
OGFOD1, a novel modulator of eukaryotic translation initiation factor 2alpha phosphorylation and the cellular response to stress
Wehner K A, et al.
Molecular and Cellular Biology, 30(8), 2006-2016 (2010)
Johan Lindgren et al.
Scientific reports, 7(1), 13324-13324 (2017-10-19)
The holotype (MHM-K2) of the Eocene cheloniine Tasbacka danica is arguably one of the best preserved juvenile fossil sea turtles on record. Notwithstanding compactional flattening, the specimen is virtually intact, comprising a fully articulated skeleton exposed in dorsal view. MHM-K2
プロトコル
Our General Protease Assay Procedures and Substrates overview.