Merck
60786
Millipore
King寒天B
NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.74
認証
according to ISO 16266:2006
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
BioChemika
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 10 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 1.5 g/L
magnesium sulfate, 1.5 g/L
mixed peptone, 20 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
最終pH
7.2±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
nonselective and differential for Pseudomonas spp.
アプリケーション
蛍光を発する水中の細菌、特に飲料水中のシュードモナス・フルオレッセンスの検出および計数に使用
調製ノート
蒸留水990 mlに33 gを溶解し、グリセロール10 mL(カタログ番号49769)を添加。121°Cで15分間オートクレーブ処理して滅菌。
オプションのCFC選択的サプリメント(カタログ番号53477)を添加することで、培地に選択性を持たせることができます。
その他情報
マルチディッシュアプリケーション
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
60786-500G:
60786-100G:
60786-VAR:
60786-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R.E. O'Connor et al.
Journal of Microbiological Methods, 8, 199-199 (1988)
Colonization of the rhizosphere by biological control agents applied to seeds.
Chao, W. L., et al.
Phytopathology, 76 (1), 60-65 (1986)
Two simple media for the demonstration of pyocyanin and fluorescin.
E O KING et al.
The Journal of laboratory and clinical medicine, 44(2), 301-307 (1954-08-01)
Daire Carroll et al.
Frontiers in microbiology, 11, 585443-585443 (2020-10-27)
Colonization of the root surface, or rhizoplane, is one of the first steps for soil-borne bacteria to become established in the plant microbiome. However, the relative contributions of processes, such as bacterial attachment and proliferation is not well characterized, and
Baoda Han et al.
Plant physiology, 182(2), 1052-1065 (2019-12-07)
Plasma membrane (PM) depolarization functions as an initial step in plant defense signaling pathways. However, only a few ion channels/transporters have been characterized in the context of plant immunity. Here, we show that the Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) Na+:K+:2Cl- (NKCC) cotransporter