Merck
1356676
USP
無水乳糖
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ラクトース, (+)-ラクトース, 4-O-Β-D-ガラクトピラノシル-D-グルコピラノース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11
CAS番号:
分子量:
342.30
Beilstein:
93796
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
lactose
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-/m0/s1
InChI Key
DKXNBNKWCZZMJT-JVCRWLNRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
無水乳糖 USP 標準品は、USP 公定書が規定する特定の品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。次のような USP モノグラフでも使用できます:
  • ラクツロース濃縮物
  • ラクツロース液
  • ガラクトース
  • 圧縮性砂糖
  • 糖球
  • 粉′砂糖
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1356676-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Galactose
United States Pharmacopeia, 44(5) (2020)
Lactulose Concentrate
United States Pharmacopeia, 40(5), 2521-2521 (2016)
Lactulose Solution
United States Pharmacopeia, 40(5, 2522-2522 (2016)
Michael Levitt et al.
Journal of clinical gastroenterology, 47(6), 471-480 (2013-05-02)
The majority of the world's adult population and an estimated 80 million Americans are hypolactasic and hence malabsorb ingested lactose. Although lactose malabsorption is easily identified, less readily assessed is the clinically important question of how often does this malabsorption
Dennis A Savaiano
The American journal of clinical nutrition, 99(5 Suppl), 1251S-1255S (2014-04-04)
Yogurt is traditionally consumed throughout the world among populations who are seemingly unable to digest lactose. This review provides a historical overview of the studies that show lactose digestion and tolerance from yogurt by lactose-intolerant people. The lactose in yogurt
プロトコル
HPLC Analysis of Sugars on SUPELCOSIL™ LC-NH2
HPLC Analysis of Sugars on SUPELCOSIL™ LC-NH2