Merck
W450210
Sigma-Aldrich
スクラレオール
natural, ≥95%, FG
別名:
(1R,2R,8aS)-デカヒドロ-1-(3-ヒドロキシ-3-メチル-4-ペンテニル)-2,5,5,8a-テトラメチル-2-ナフトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H36O2
CAS番号:
分子量:
308.50
FEMA番号:
4502
Beilstein:
2054148
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
02.206
NACRES:
NA.21
由来生物
Salvia sclarea L
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
bp
218-220 °C/19 mmHg (lit.)
mp
95-100 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
woody; balsamic; earthy
SMILES記法
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@](C)(O)[C@@H]2CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C20H36O2/c1-7-18(4,21)13-9-16-19(5)12-8-11-17(2,3)15(19)10-14-20(16,6)22/h7,15-16,21-22H,1,8-14H2,2-6H3/t15-,16+,18-,19-,20+/m0/s1
InChI Key
XVULBTBTFGYVRC-HHUCQEJWSA-N
WGK
WGK 2
Jan Code
W450210-SAMPLE-K:
W450210-VAR:
W450210-BULK-K:
W450210-1KG-K:4548173358598
W450210-BULK:
W450210-VAR-K:
W450210-100G-K:4548173358581
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W450210-100G-K
W450210-1KG-K
W450210-SAMPLE-K