Merck
W319912
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal, mixture of isomers
natural, ≥96%, FG
別名:
2-Phenyl-5-methylhex-2-enal, Cocal, cocoa hexenal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH=C(C6H5)CHO
CAS番号:
分子量:
188.27
FEMA番号:
3199
EC Number:
欧州評議会番号:
10365
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.099
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥96%
密度
0.973 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
bitter; chocolate; cocoa
SMILES記法
O=C\C(=C\CC(C)C)\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O/c1-11(2)8-9-13(10-14)12-6-4-3-5-7-12/h3-7,9-11H,8H2,1-2H3/b13-9-
InChI Key
YURDCJXYOLERLO-LCYFTJDESA-N
アプリケーション
  • A 90-day subchronic toxicity study of 5-methyl-2-phenyl-2-hexenal in F344 rats.: This study investigates the subchronic toxicity of 5-methyl-2-phenyl-2-hexenal, an aromatic aldehyde, in laboratory rats. The research assesses various biomarkers of organ toxicity, blood chemistry, and histopathological changes after repeated administration, emphasizing its safety profile and potential risks in biological systems (Nakamura et al., 2021).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W319912-VAR-K:
W319912-100G-K:
W319912-BULK-K:
W319912-5G-K:
W319912-500G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)