About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H36O3
CAS番号:
分子量:
324.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
おすすめの製品
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H](CC[C@H]1[C@](C)(O)CC[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]12C)CC(O)=O
InChI
1S/C20H36O3/c1-14(13-17(21)22)7-8-16-19(4)11-6-10-18(2,3)15(19)9-12-20(16,5)23/h14-16,23H,6-13H2,1-5H3,(H,21,22)/t14-,15-,16+,19-,20+/m0/s1
InChI Key
KHCCSRVJJDOANA-RQOBALISSA-N
詳細
Labdanolic acid is a key constituent of the acid fraction of Cistus ladaniferus. It is an easily isolable natural product.
生物化学的/生理学的作用
Labdanolic acid acts as a synthetic precursor for active drimanes.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00144-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Labdanolic Acid as Synthetic Precursor of Active Drimanes
Lithgow A M, et al.
Natural Product Letters, 6(4), 291-294 (1995)
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SMB00144-1MG | 4061826168738 |