119792
Podocarpic acid
98%
別名:
(+)-Podocarpic acid, (1S)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-6-hydroxy-1,4a-dimethyl-1-phenanthrenecarboxylic acid, (1S,4aS,10aR)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-6-hydroxy-1,4a-dimethyl-1-phenanthrenecarboxylic acid, Podocarpic acid (resin acid)
アッセイ
98%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +133°, c = 4 in ethanol
mp
193-196 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
[H][C@@]12CCc3ccc(O)cc3[C@@]1(C)CCC[C@]2(C)C(O)=O
InChI
1S/C17H22O3/c1-16-8-3-9-17(2,15(19)20)14(16)7-5-11-4-6-12(18)10-13(11)16/h4,6,10,14,18H,3,5,7-9H2,1-2H3,(H,19,20)/t14-,16-,17+/m1/s1
InChI Key
VJILEYKNALCDDV-OIISXLGYSA-N
遺伝子情報
human ... TNF(7124)
関連するカテゴリー
アプリケーション
- (+)-Podocarpic acid as chiral template in the synthesis of aphidicolane, stemodane and stemarane diterpenoids: This article reviews the use of (+)-podocarpic acid in the synthesis of various diterpenoids, showcasing its utility in complex organic syntheses (La Bella et al., 2016).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
119792-1G:
119792-100MG:
119792-BULK:
119792-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
119792-100MG | 4061833278703 |
119792-1G | 4061826661413 |