W277304
Neryl acetate
≥98%, stabilized, FCC, FG
別名:
cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
含む場合があります
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
組成
Contains IFRA and EU1223/2009 restricted Citral (Neral + Geranial) and Geraniol
屈折率
n20/D 1.460 (lit.)
bp
134 °C/25 mmHg (lit.)
密度
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
geraniol, nerol, citral (neral+geranial)
官能
citrus; floral; fruity; rose; soapy; sweet
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)OC\C=C(\C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8-
InChI Key
HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 2
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W277304-1KG-K:
W277304-VAR-K:
W277304-4KG:
W277304-9KG-K:
W277304-4KG-K:
W277304-9KG:
W277304-BULK-K:
W277304-SAMPLE:
W277304-1KG:
W277304-SAMPLE-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
-α-Bergamotene; β-Bisabolene; α-Terpineol; Neryl acetate; Geranyl acetate; Neral; Geranial
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis