W277207
ネロリドール
mixture of cis and trans, ≥97%, stabilized, FG
別名:
3,7,11-トリメチル-1,6,10-ドデカトリエン-3-オール, 3-ヒドロキシ-3,7,11-トリメチル-1,6,10-ドデカトリエン
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
含みます
synthetic α-tocopherol as stabilizer
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
114 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; floral; woody
SMILES記法
C\C(C)=C/CC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+
InChI Key
FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Effects of Six Natural Compounds and Their Derivatives on the Control of Coccidiosis in Chickens.: This article discusses the use of natural compounds including nerolidol for controlling coccidiosis in poultry, indicating its applications in veterinary biochemistry and animal health (Hou et al., 2024).
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
262.4 °F - closed cup
引火点(℃)
128 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W277207-1KG:
W277207-SAMPLE-K:
W277207-VAR-K:
W277207-4KG:
W277207-9KG-K:4548173972855
W277207-1KG-K:4548173972831
W277207-SAMPLE:
W277207-4KG-K:4548173972848
W277207-9KG:
W277207-BULK-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W277207-1KG-K | 4061837862168 |
W277207-4KG-K | 4061837862175 |
W277207-SAMPLE | |
W277207-1KG | |
W277207-4KG | |
W277207-9KG | |
W277207-9KG-K | 4061837862182 |
W277207-SAMPLE-K | 4061837516511 |