グレード
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
アッセイ
≥95%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.452
密度
0.945 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
citrus; cooling; floral
SMILES記法
CC(C)(O)C1CCC(C)(O1)C=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-5-10(4)7-6-8(12-10)9(2,3)11/h5,8,11H,1,6-7H2,2-4H3
InChI Key
BRHDDEIRQPDPMG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W374600-BULK-K:
W374600-500G-K:4548173339542
W374600-VAR-K:
W374600-100G-K:4548173339528
W374600-SAMPLE-K:
W374600-1KG-K:4548173339535
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W374600-1KG-K | 4061838093998 |
W374600-SAMPLE-K | 4061838094001 |
W374600-100G-K | 4061834397861 |
W374600-500G-K | 4061833908402 |