Merck
W244406
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-methyl-3-phenylglycidate
≥98%, FCC, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14O3
CAS番号:
分子量:
206.24
FEMA番号:
2444
EC Number:
欧州評議会番号:
6002
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
16.015
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
272-275 °C (lit.)
密度
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
strawberry; sweet
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C1OC1(C)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14O3/c1-3-14-11(13)10-12(2,15-10)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,3H2,1-2H3
InChI Key
LQKRYVGRPXFFAV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Ethyl 3-methyl-3-phenylglycidate is commonly used in low-fat strawberry flavored ice-creams due to its strawberry-like flavor.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
267.8 °F - closed cup
引火点(℃)
131 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W244406-BULK-K:
W244406-5KG:
W244406-SAMPLE:
W244406-1KG-K:4548173969480
W244406-10KG:
W244406-SAMPLE-K:
W244406-1KG:
W244406-5KG-K:4548173969497
W244406-VAR-K:
W244406-10KG-K:4548173969473
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of fat level on the perception of five flavor chemicals in ice cream with or without fat mimetics by using a descriptive test.
Liou BK and Grun IU
Journal of Food Science, 72(8), S595?S604-S595?S604 (2007)
Long-term toxicity study of ethyl methylphenylglycidate (strawberry aldehyde) in the rat.
D Dunnington et al.
Food and cosmetics toxicology, 19(6), 691-699 (1981-12-01)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W244406-10KG
W244406-10KG-K4061837529344
W244406-5KG-K4061837529368
W244406-SAMPLE-K4061837512742
W244406-1KG
W244406-1KG-K4061837512681
W244406-5KG
W244406-SAMPLE