Merck
W316903
Sigma-Aldrich
trans-2-ヘキセン酸
≥98%, FG
別名:
(E)-2-ヘキセン酸, 3-プロピルアクリル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
114.14
FEMA番号:
3169
Beilstein:
1720443
EC Number:
欧州評議会番号:
11777
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
8.054
NACRES:
NA.21
官能:
fruity; sweet
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
217 °C (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fruity; sweet
SMILES記法
CCC\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/b5-4+
InChI Key
NIONDZDPPYHYKY-SNAWJCMRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • RIFM の香料成分安全性評価、trans-2-ヘキセン酸、CAS 登録番号 13419-69-4 の更新:この研究では、香料成分としての trans-2-ヘキセン酸の安全性評価が更新されています(Api et al., 2023)。
  • コクサッキーウイルス B およびエンテロウイルス A71 に対する trans-ヘキセン酸の抗ウイルス活性:この研究では、trans-2-ヘキセン酸の抗ウイルス特性が調査され、重大なヒト病原体であるコクサッキーウイルス B およびエンテロウイルス A71 に対する有効性が実証されています。(Olasunkanmi et al., 2023)。
  • アルケニルカルボン酸:溶媒添加剤としての高分子-高分子太陽電池におけるナノ形態の設計:この論文では、高分子-高分子太陽電池における溶媒添加剤としての trans-2-ヘキセン酸の役割について論じ、ナノ形態と太陽電池効率への影響に焦点を当てています。(Zhang et al., 2017)。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
W316903-SAMPLE:
W316903-1KG:
W316903-BULK-K:
W316903-5KG-K:4548173975566
W316903-100G-K:4548173975542
W316903-5KG:
W316903-VAR-K:
W316903-SAMPLE-K:
W316903-100G:
W316903-1KG-K:4548173975559
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes