About This Item
化学式:
Fe
CAS番号:
分子量:
55.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141721
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
アッセイ
99.5%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 504-566-95
抵抗性
9.71 μΩ-cm
直径
8 mm
8 mm
厚さ
0.9 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI Key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF50456695-10EA | 4061821055149 |
GF50456695-50EA | 4061821055163 |
GF50456695-20EA | 4061821055156 |