Merck
W251208
Sigma-Aldrich
Geranyl butyrate
≥95%, FCC
別名:
Butyric acid geranyl ester, Trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl butyrate, [(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl] butanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
224.34
FEMA番号:
2512
EC Number:
欧州評議会番号:
274
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.048
NACRES:
NA.21
グレード
Kosher
品質水準
法規制遵守
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
不純物
<35% citronellyl and neryl butyrates
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
151-153 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
apple; fruity; waxy; rose; sweet
SMILES記法
[H]\C(CC\C(C)=C(/[H])COC(=O)CCC)=C(/C)C
InChI
1S/C14H24O2/c1-5-7-14(15)16-11-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h8,10H,5-7,9,11H2,1-4H3/b13-10+
InChI Key
ZSBOMYJPSRFZAL-JLHYYAGUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W251208-SAMPLE:
W251208-1KG-K:
W251208-BULK-K:
W251208-9KG-K:
W251208-4KG-K:
W251208-SAMPLE-K:
W251208-9KG:
W251208-VAR-K:
W251208-4KG:
W251208-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
-(+)-Limonene, purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC); Geranyl tiglate; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Geranyl formate; α-Pinene