詳細
EMS techware
アプリケーション
This 50 mm in diameter multi pin holder is designed to save time. It is made from machined aluminum with stainless steel Allen wrench screws. It accommodates up to eight standard 12.7 mm (½") pin stubs, increasing productivity.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)