詳細
EMS techware
The overall diameter of the holder is 0.7" (18 mm) with a ⅛" diameter pin (3.2 mm) which is 0.6" (15 mm) long. The grid locations are all numbered.
アプリケーション
This EMS new release allows for the holding of up to 4 grids. Made from aluminum with a brass screw this holder allows you to image and analyze specimens on TEM Grids in the SEM.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)