Merck
933155
Sigma-Aldrich
SEM Mounting
Alum Mount, Slotted Head, H 6 mm
別名:
SEM stub
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NA.23
H
6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMS techware
アプリケーション
It is used as a substrate to mount samples for Scanning Electron Microscopy (SEM)
特徴および利点
Tapered end pin.
Slotted head ½" dia. (12.7mm), pin ⅛" dia. (3.1mm), 6mm (H)
包装
1EA = 50 mounts/pk
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)