Merck
933368
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
SEM Pin Stub Adapter, size 15 mm
別名:
stub adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NB.35
サイズ
15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMS techware
アプリケーション
A simple to use adapter which will convert Hitachi, JEOL or ISI microscopes to use ⅛" pin stubs or Cambridge stubs.
Made of aluminum with spring retainers which will give a good connection.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)