Key Documents
933171
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
Four Pin Stub Holder
別名:
4-pin SEM mount
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NB.35
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMS techware
アプリケーション
Used for clamping in scanning electron microscope (SEM). It accommodates four pin type, up to 12.5 (½") surface specimen stubs, with ⅛" (3.1 mm) diameter pin.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)