Merck
933309
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
45° Pin Stub Holder, size 3.2 mm , (1/8”) pin
別名:
Vertical mount
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NB.35
サイズ
3.2 mm , (1/8”) pin
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMS techware
アプリケーション
Allows for a higher SE signal without having to tilt the specimen stage and it accommodates any standard 12.7 mm (½") pin stubs with 3.2 mm (⅛") pin.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)