詳細
EMS techware
アプリケーション
This multi pin stub adapter for JEOL 32x11 mm is designed to save time. It is made from vacuum aluminum with stainless steel set screws. It accommodates up to fourt standard 12.7 mm (½") pin stubs with 3.2 mm (⅛") pin.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)