Key Documents
933333
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
24 Place SEM Holder
別名:
24-pin SEM mount
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NA.23
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMS techware
アプリケーション
This 24-place holder is made from aluminum and offers a stage travel of 100 mm x 50 mm (which is perfect to be used with the Hitachi VP SEM). The holder has a unique identification number so every hole is identifiable. The holder measures 4 7/16" (112.7 mm) x 2½" (63.5 mm) x ⅜"(10 mm) (L x W x H) and has an ⅛" (3.2 mm) mounting pin.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)