サイズ
8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMS techware
For most AMRAY: ½" diameter (12.7 mm), ⅛" (3.1 mm)dia. pin (3.1 mm) with split openings up to ¼" (6.4 mm). Available with either 8 mm (5/16") pin height or 15 mm (9/16") pin height.For ISI, JEOL, TOPCON: Double set screw for a secure holding of the specimen during observation. 15 mm (9/16")(dia). x 10 mm (3/8")(H), 6.4 mm (1/4") split.
For most AMRAY: 1/2" diameter (12.7mm), 1/8" (3.1mm)dia. Pin (3.1mm) with split openings up to 1/4" (6.4mm), with 8mm (5/16") pin height
For most AMRAY: 1/2" diameter (12.7mm), 1/8" (3.1mm)dia. Pin (3.1mm) with split openings up to 1/4" (6.4mm), with 8mm (5/16") pin height
アプリケーション
Ideal for examination of cross section of thin samples, such as wafers, multi-layer of capacitors, plastics, metals, etc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)