詳細
EMS techware
The mount is marked for 30°, 45°, 70° and 90°. The table measures 11 x 11 mm (0.46" x0.46")and the overall size is 14 x 14 x12.7 mm.
アプリケーション
This mount which is made from aluminum is used for the mounting and tilting of samples from 0° – 90° as well as for SEM investigation with small working distances.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)