Merck
933325
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
Multi Holder for 6 Pin Stubs, Hitachi, M4
別名:
6-pin SEM mount
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NB.35
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMS techware
アプリケーション
This 42 mm in diameter multi pin holder is designed to save time. It is made from machined aluminum with stainless steel set screws. It accommodates up to six standard 12.7 mm (½") pin stubs with 3.2 mm (⅛") pin.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)