製品名
Holey Carbon Supported Copper Grids, grid size 300 mesh, hole avg. diam. 100 nm, box of 25
物質
carbon film (holey)
copper grid
包装
box of 25
グリッドサイズ
300 mesh
hole avg. diam.
100 nm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Lacey carbon film supported TEM grids. This carbon coating consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)