Merck
928399
Sigma-Aldrich
Pd-PEPPSI-IPent Catalyst ChemBeads
別名:
Dichloro[1,3-bis(2,6-Di-3-pentylphenyl)imidazol-2-ylidene](3-chloropyridyl)palladium(II), [1,3-Bis(2,6-Di-3-pentylphenyl)imidazol-2-ylidene](3-chloropyridyl)dichloropalladium(II), [1,3-Bis(2,6-Di-3-pentylphenyl)imidazol-2-ylidene](3-chloropyridyl)palladium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H56Cl3N3Pd
CAS番号:
分子量:
791.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.82
アッセイ
~5 wt.% loading of catalyst
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
標識化の程度
~5 wt. % loading of catalyst
SMILES記法
[Pd+2]=C2N(C=CN2c4c(cccc4C(CC)CC)C(CC)CC)c3c(cccc3C(CC)CC)C(CC)CC.[Cl-].[Cl-].Clc1cnccc1
InChI
1S/C35H52N2.C5H4ClN.2ClH.Pd/c1-9-26(10-2)30-19-17-20-31(27(11-3)12-4)34(30)36-23-24-37(25-36)35-32(28(13-5)14-6)21-18-22-33(35)29(15-7)16-8;6-5-2-1-3-7-4-5;;;/h17-24,26-29H,9-16H2,1-8H3;1-4H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
BCXSKTXOKALLAZ-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
Catalyst has been used for Stille coupling, Negishi coupling and Suzuki coupling reactions.
ChemBeads are chemical coated glass beads. ChemBeads offer improved flowability and chemical uniformity perfect for automated solid dispensing and high-throughput experimentation. The method of creating ChemBeads uses no other chemicals or surfactants allowing the user to accurately dispense sub-milligram amounts of chemical.
Learn more about ChemBeads products
For larger scale uses, product also available in powdered form (732117)
法的情報
PEPPSI is a trademark of Total Synthesis Ltd.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
928399-VAR:
928399-1G:
928399-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
928399-1G4065268498330