928305
cataCXium® A Pd G3 ChemBeads
別名:
Mesylate[(di(1-adamantyl)-n-butylphosphine)-2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II), [(Di(1-adamantyl)-butylphosphine)-2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate, cataCXium-A-Pd-G3
About This Item
おすすめの製品
フォーム
solid
品質水準
組成
~ 4 wt.% loading of catalyst
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
SMILES記法
[Pd+2].P(C76CC8CC(C7)CC(C6)C8)(C43CC5CC(C4)CC(C3)C5)CCCC.[S](=O)(=O)([O-])C.Nc1c(cccc1)c2[c-]cccc2
InChI Key
QFHMWCPYABRFMY-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
- Direct ortho-arylation of pyridinecarboxylic acids.
- Catalyzing Suzuki–Miyaura cross-coupling in the synthesis of 1-heteroaryl-3-azabicyclo[3.1.0]hexanes.
- Palladium-catalyzed carbonylative carboperfluoroalkylation of alkynes.
- Suzuki–Miyaura coupling reaction of geminal bis(boryl)cyclopropanes in the synthesis of various gem-disubstituted cyclopropanes.
Learn more about ChemBeads products
For larger scale uses, product also available in powdered form (761435)
その他情報
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
928305-BULK:
928305-VAR:
928305-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)