Merck
900618
Sigma-Aldrich
3-(3-(Bromomethyl)-5-ethynylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine
95%
別名:
Bromo diazirine alkyne, Probe building block
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H6BrF3N2
CAS番号:
分子量:
303.08
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
利用可能性
available only in USA
保管温度
−20°C
アプリケーション
3-(3-(Bromomethyl)-5-ethynylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and bromine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its brominated linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-react. C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
900618-20MG:
900618-BULK:
900618-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)