Merck
8.51093
Sigma-Aldrich
TDBA
4-(3-Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)benzoic acid Novabiochem®
別名:
TDBA, 4-(3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H5F3N2O2
CAS番号:
分子量:
230.14
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Photoclick reactions
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
110-112 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C9H5F3N2O2/c10-9(11,12)8(13-14-8)6-3-1-5(2-4-6)7(15)16/h1-4H,(H,15,16)
InChI Key
CZPAJVBVULSLGG-UHFFFAOYSA-N
詳細
A highly sensitive photocross-linker.activated at 300 nm for the preparation of photoactivatable biological probes [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] M.Nassal, et al. ( 1983) Liebigs Ann. Chem.,, 1510.
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (NMR-spectrum): ≥ 98.0 %
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3