Merck
900860
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-ethynylbenzenesulfonyl fluoride
≥95%
別名:
Amino sulfonyl fluoride alkyne, Probe building block
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6FNO2S
CAS番号:
分子量:
199.20
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1=CC(S(=O)(F)=O)=CC(C#C)=C1
アプリケーション
3-Amino-5-ethynylbenzenesulfonyl fluoride is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains an aryl sulfonyl fluoride group, alkyne tag, and amine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its amine linker, this building block allows for SuFEx-enabled, context-specific covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900860-VAR:
900860-50MG:
900860-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.