Merck
ALD00038
Sigma-Aldrich
3-(Fluorosulfonyl)benzoic acid
95% (HPLC)
別名:
3-(Fluorosulfonyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5FO4S
CAS番号:
分子量:
204.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95% (HPLC)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
147-153 °C
SMILES記法
O=S(C1=CC(C(O)=O)=CC=C1)(F)=O
InChI
1S/C7H5FO4S/c8-13(11,12)6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI Key
VWYMBWGOJRULOV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00038-VAR:
ALD00038-BULK:
ALD00038-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, Sigma-Aldrich now offers a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.