アッセイ
≥95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C1=CC=C(OCC#C)C=C1)C2=CC=C(CBr)C=C2
InChI Key
WZAMAERFZALJSY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated benzophenone, alkyne tag, and bromine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its brominated linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
F7807-50UG | 4061832729527 |
900598-100MG | 4061833250419 |