Merck
900601
Sigma-Aldrich
3-Formyl-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride
≥95%
別名:
Formyl sulfonyl fluoride alkyne, Probe building block
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13FO3SSi
CAS番号:
分子量:
284.38
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C([H])C1=CC(S(=O)(F)=O)=CC(C#C[Si](C)(C)C)=C1
アプリケーション
3-Formyl-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains an aryl sulfonyl fluoride group, alkyne tag, and aldehyde synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its formyl group, this building block allows for SuFEx-enabled, context-specific covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.