About This Item
化学式:
FC6H4CH=CHB(OH)2
CAS番号:
分子量:
165.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
95%
mp
182-186 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
OB(O)\C=C\c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H8BFO2/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-6-9(11)12/h1-6,11-12H/b6-5+
InChI Key
GBNJRIQSFJFDII-AATRIKPKSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
- 鈴木宮浦クロスカップリング反応
- 生物学的および薬理学的な活性分子の調製
- 共役付加反応
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
518972-10G:
518972-VAR:
518972-1G:
518972-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)