Merck
519022
Sigma-Aldrich
trans-2-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]ビニルボロン酸
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4CF3CHCHB(OH)2
CAS番号:
分子量:
215.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
mp
204-210 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
[H]\C(B(O)O)=C(\[H])c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8BF3O2/c11-9(12,13)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(14)15/h1-6,14-15H/b6-5+
InChI Key
BBNQFBHQOPZKTI-AATRIKPKSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
マイクロ波アシスト鈴木宮浦クロスカップリング
コバルト触媒によるカップリング反応
ビニルMIDAボロン酸の調製
C2-アリール・ピロロベンゾジアゼピン抗腫瘍剤の合成
鈴木宮浦クロスカップリング反応
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
519022-1G:
519022-VAR:
519022-BULK:
519022-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)