Merck
568139
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-メチルフェニル)ビニルボロン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4CH3CH=CHB(OH)2
CAS番号:
分子量:
161.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
169-175 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(B(O)O)=C(\[H])c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H11BO2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(11)12/h2-7,11-12H,1H3/b7-6+
InChI Key
JJOBVKVXRDHVRP-VOTSOKGWSA-N
関連するカテゴリー
詳細
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
568139-BULK:
568139-5G:
568139-VAR:
568139-1G:
試験成績書(COA)