Merck
526339
Sigma-Aldrich
3-(Benzyloxy)phenylboronic acid
≥95%
別名:
3-フェニルメチルオキシフェニルボロン酸, 3-ベンジルオキシベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
228.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
mp
125-130 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
OB(O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13BO3/c15-14(16)12-7-4-8-13(9-12)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9,15-16H,10H2
InChI Key
WIJNYNBSPQMJGO-UHFFFAOYSA-N
詳細
無水物を含有します。
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • マイクロ波による鈴木宮浦カップリング
  • PET造影剤用のパラジウムベースのフッ化物由来求電子的フッ素化剤の調製
  • パラジウム触媒によるカスケード反応を介した置換イソインドリンの合成
  • ルテニウム触媒による水素化
  • 鈴木カップリング反応
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
526339-BULK:
526339-VAR:
526339-25G:
526339-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)