最終滅菌ろ過
医薬品のろ過滅菌は、製品の無菌性と患者に対する医薬品安全性を確保する上で非常に重要なステップです。製造業者は、規制要件を満たしつつ、無菌性を確保して製品の回収率を最大限にすることに焦点を合わせる必要があります。効果的なろ過システムのデザインでは、滅菌フィルターの数、サンプリングニーズ、使用前・滅菌後の完全性試験(PUPSIT)の実施の有無など、複数のフィルターオプションとプロセス要件が考慮されます。
最終無菌ろ過操作のためのシングルユースアセンブリ
シングルユースシステムは、現在の創薬における複雑なニーズを満たすために、最終ろ過滅菌プロセスで採用されることが多くなっています。シングルユースアセンブリでは、プロセス柔軟性と生産性が高まり、オペレーターや製品の安全性が向上し、バリデーション要件が減り、プロセスターンアラウンド時間が短縮されます。このようなシステムでは、シングルユース(SU)ベータバッグ、無菌コネクタ、無菌フィルター、ヘッダーバッグ、ポンプチューブ、充填ニードルなどの複数のシングルユースコンポーネントが統合され、特定のプロセスニーズを満たすためにカスタマイズされた最適な最終ろ過充填システムが得られています。
シングルユースアセンブリを最終無菌ろ過・充填プロセスに導入する利点:
- 安全性、効率、および生産性の向上
- 洗浄、セットアップ、およびバリデーションの削減
- クロスコンタミネーションリスクの低下
- 充填ラインのボトルネックの最小化
最適な結果を得るために、製造業者は、カスタムアセンブリのデザインに関するシングルユースの専門家と連携できます。経験豊富なパートナーは、既存のインフラの利点を生かしながら、最適なシングルユースソリューションを最終ろ過充填プロセスにシームレスに統合できます。
関連製品資料
技術資料
カタログ:Mobius® Single-Use Final Fill Solutions
テクニカルノート:Redesigned Filter Capsule Improves Final Filtration Assembly Design & Operation
テクニカルノート:Millipak® Final Fill Filters Reduce Contamination Risks and Simplify Filtration System Design and Operation
テクニカルノート:Improved Product Recovery Using Blow-down and Millipak® Final Fill Filters
仕様書:Single-use Filling Needles Integrated into Mobius® Final Fill Assemblies
関連製品
新たな治療法が出現してきている中、臨床ラン数は増加し、これら新薬の大部分は…
回収率を最大限にし、貴重な製品の保護を強化するために設計された積層ディスクフィルター…
粉体の供給、混合、ろ過技術を統合することで、経済性と工程の柔軟性を実現しました…