Documenti fondamentali
NISTRM8546
Sabbia, quarzo bianco
NIST® RM 8546
Sinonimo/i:
Biossido di silicone, Quarzo
About This Item
Formula condensata:
SiO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Purezza isotopica
 18O
 29Si
 30Si
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Silicon (30Si/29Si), Oxygen (18O/16O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Silicon dioxide granular, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
85356
Silicon dioxide