NIST165A
Sabbia, quarzo bianco
NIST® SRM® 165a, low iron
Sinonimo/i:
Biossido di silicone, Quarzo
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 75 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
glass & ceramic
Formato
matrix material
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
SRM 165A_cert
SRM 165A_SDS
Altre note
Aluminium oxide (Al203), Ferric oxide (Fe2O3), Titanium dioxide (TiO2), Zirconium dioxide (ZrO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)