CLNSAND4
Clean Sand #4
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for EPA 1633
CdA
current certificate can be downloaded
Produttore/marchio commerciale
RTC CLNSAND-4-100
Matrice
soil
applicazioni
PFAS testing
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)