Documenti
MRCF0R030
Millipore
Filtri per filtrazione centrifuga Microcon®
NMWCO 30 kDa, Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), sample volume 0.5 mL
Sinonimo/i:
Centrifuge concentrator
About This Item
Codice UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiali
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical-grade)
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
holdup volume> 10 μL
Produttore/marchio commerciale
Microcon®
Parametri
0.5 mL sample volume
tecniche
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
4.50 cm (1.8 in.)
Diametro
12.3 mm
Superficie filtrante
0.32 cm2
Dimensione pori
30 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Concentrano e desalinizzano con semplicità ed efficienza qualunque soluzione di macromolecole, con qualunque centrifuga che accetti provette da 1,5 mL. Con la membrana a basso legame Ultracel, i filtri Microcon offrono:
•Recuperi abituali superiori al 95%, anche per soluzioni diluite
•Spin inverso per ottimizzare il recupero, anche nei campioni più piccoli
•Comoda conservazione del campione filtrato o concentrato in provette da microcentrifuga standard
•Fattori di concentrazione fino a 100X
Caratteristiche:
•Recupero elevato per piccoli volumi grazie allo spin inverso (fattore di concentrazione inferiore a 20X)
•Membrana Ultracel a basso legame
•Trattamento rapido
Applicazioni dei campioni:
•Recupero del DNA genomico per applicazioni forensi
•Concentrazione e desalinizzazione degli acidi nucleici (elevato recupero in alternativa alla precipitazione in etanolo)
•Rimozione dei primer dal DNA amplificato
•Facile recupero del filtrato, grazie al design piatto della membrana
Linkage
Sostituisce: 42410
Note legali
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Flavio Oliveira et al.
Toxins, 12(3) (2020-04-05)
Toxic cyanobacterial blooms are a major contaminant in inland aquatic ecosystems. Furthermore, toxic blooms are carried downstream by rivers and waterways to estuarine and coastal ecosystems. Concerning marine and estuarine animal species, very little is known about how these species
Sarah K Stumper et al.
eLife, 8 (2019-02-06)
RNA polymerases (RNAPs) contain a conserved 'secondary channel' which binds regulatory factors that modulate transcription initiation. In Escherichia coli, the secondary channel factors (SCFs) GreB and DksA both repress ribosomal RNA (rRNA) transcription, but SCF loading and repression mechanisms are
Amrendra Mishra et al.
Carcinogenesis, 41(3), 334-344 (2019-06-07)
Beyond the nearly uniform presence of KRAS mutations, pancreatic cancer is increasingly recognized as a heterogeneous disease. Preclinical in vivo model systems exist, but with the advent of precision oncology, murine models with enhanced genetic flexibility are needed to functionally
Isaac A Klein et al.
Science (New York, N.Y.), 368(6497), 1386-1392 (2020-06-20)
The nucleus contains diverse phase-separated condensates that compartmentalize and concentrate biomolecules with distinct physicochemical properties. Here, we investigated whether condensates concentrate small-molecule cancer therapeutics such that their pharmacodynamic properties are altered. We found that antineoplastic drugs become concentrated in specific
Articoli
In this study, we developed a rapid trypsin digest kit that, at elevated temperatures, yielded reliable, reproducible results in less than 2 hours on a wide variety of substrates for mass spectrometry.
The use of PNGase Fast denaturing buffer and enzyme yielded results similar to a conventional 20-hour protocol with overnight digest while reducing workflow time to about 1 hour with a 15-minute digest.