MPE030025
Microcon® Centrifugal Filters
MWCO 30 kDa, polyethersulfone membrane (Biomax), sample volume 0.5 mL
Sinonimo/i:
Biomax polyethersulfone (PES) membrane centrifuge filter
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polyethersulfone membrane (Biomax)
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical grade)
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Microcon®
Caratteristiche
holdup volume> 10 μL
Parametri
0.5 mL sample volume
Profondità
12.3 mm
Lunghezza
4.5 cm (1.8 in.)
Superficie filtrante
0.32 cm2
Dimensione pori
30 kDa MWCO
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- High recovery for small volumes with reverse spin (concentration factor less than 20X)
- Biomax membrane
- Fast processing