Documenti fondamentali
MRCF0R100ET
Millipore
Unità filtrante per centrifuga Microcon® DNA Fast Flow
sample volume 0.5 mL, Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), Ethylene Oxide (EtO) treated
Sinonimo/i:
Centrifuge concentrator
About This Item
Codice UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiali
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical-grade, dual cycle ethylene oxide (EtO) treated)
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
holdup volume> 10 μL
Produttore/marchio commerciale
Microcon®
Parametri
0.5 mL sample volume
tecniche
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
Lunghezza
4.50 cm (1.8 in.)
Diametro
12.3 mm
Superficie filtrante
0.32 cm2
Volume d’esercizio
0.5 mL
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Concentrano e desalificano con semplicità ed efficienza qualunque soluzione contenente macromolecole utilizzando qualsiasi centrifuga compatibile con le provette da 1,5 mL. Con la membrana Ultracel a basso adsorbimento, i filtri Microcon offrono:
•Recuperi regolarmente superiori al 95%, anche per soluzioni diluite
•Centrifugazione inversa per potenziare il recupero, anche nei campioni più piccoli
•Comoda conservazione del filtrato o del campione concentrato in una provetta standard per microcentrifuga
•Fattori di concentrazione fino a 100X
Unità filtrante Microcon DNA Fast Flow
Ottimizzata per la concentrazione e il recupero di DNA genomico con tampone SDS. Le proprietà di basso adsorbimento non specifico della membrana e degli altri componenti del dispositivo, abbinate alla guarnizione o-ring di grado medicale, consentono al dispositivo di gestire diverse operazioni di lavaggio riducendo al minimo le perdite di campione.
Caratteristiche
•Recupero elevato per piccoli volumi grazie allo spin inverso (fattore di concentrazione inferiore a 20X)
•Membrana Ultracel a basso legame
•Trattamento rapido
Applicazioni sui campioni:
•Recupero del DNA genomico per applicazioni forensi
•Concentrazione e desalinizzazione degli acidi nucleici (elevato recupero in alternativa alla precipitazione in etanolo)
•Rimozione dei primer dal DNA amplificato
•Facile recupero del filtrato, grazie al design piatto della membrana
Tipo di filtro: per ultrafiltrazione
Caratteristiche e vantaggi
Volume minimo del concentrato finale: 50 µL
Stato fisico
Codice colore: blu
Note legali
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany