217891
Nickel(II) bromide
98%
Sinonimo/i:
Nickel(2+) dibromide
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: nickel
Punto di fusione
963 °C (lit.)
Solubilità
H2O: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
Densità
5.098 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.