451193
Nickel(II) chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Nickel chloride, Nickel dichloride, Nickel dichloride (NiCl2 ), Nickelous chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
3.55 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
We presents an article about a micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization. RAFT (Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer) polymerization is a reversible deactivation radical polymerization (RDRP) and one of the more versatile methods for providing living characteristics to radical polymerization.
Tools for Performing ATRP
Protocolli
gc-analysis-of-a-37-component-fame-mix-g004278
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Sigma-Aldrich presents an article about the typical procedures for polymerizing via ATRP, which demonstrates that in the following two procedures describe two ATRP polymerization reactions as performed by Prof. Dave Hadddleton′s research group at the University of Warwick.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
451193-25G | 4061838140173 |
451193-5G | 4061832324111 |