8.02540
Cobalt(II) chloride anhydrous
for synthesis
Sinonimo/i:
Cobalt(II) chloride anhydrous, Cobalt dichloride
About This Item
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
418 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
735 °C
Solubilità
soluble 585.9 g/L
Densità
3.36 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Co+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
CoCl2 can be used as a catalyst:
- For the dealkylation of tertiary amines.
- In the synthesis of thioketones and thioaldehydes via thionation of carbonyl compounds in the presence of bis(trimethylsilyl) sulfide.
- In the oxidation of aromatic and aliphatic aldehydes to carboxylic acids in the presence of molecular oxygen and acetic anhydride.
- In the stereoselective opening of epoxides with N-substituted anilines.
CoCl2 can also be used as:
- A precursor to synthesize magnetic cobalt nanorods via decomposition of the cobalt coordination complex.
- A catalyst to prepare acid anhydrides by the reaction of acid chlorides with carboxylic acids.
- A reagent in the carbon-carbon bond-forming reactions involving active methylene compounds.
Risultati analitici
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List