450790
Chromium(III) chloride
anhydrous, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Chromic chloride, Chromium trichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
flakes
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
2.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
QSWDMMVNRMROPK-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?